Kalium(4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Potassium trifluoro(4-(morpholine-4-carbonyl)phenyl)borate
PC200137-1G
PC200137-500MG
PC200137-5G
APOSPC200137-1GEA
123
CHF
APOSPC200137-1G
APOSPC200137-500MG
APOSPC200137-5G
Kalium(4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Kalium(4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Formel:
C₁₁H₁₂BF₃KNO₂ MW: 297,123 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800742 CAS-Nummer: 1314957-11-3 |