Methyl-2-chloro-5-fluoronicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 2-chloro-5-fluoronicotinate
PC200135-1G PC200135-500MG
APOSPC200135-1GEA 254 CHF
APOSPC200135-1G APOSPC200135-500MG
Methyl-2-chloro-5-fluoronicotinate
Methyl-2-chloro-5-fluoronicotinate
Formel: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,57 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09763661
CAS-Nummer: 847729-27-5