Kalium(3-iodphenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Potassium 3-iodophenyltrifluoroborate
PC200132-1G
PC200132-500MG
PC200132-5G
APOSPC200132-1GEA
98
CHF
APOSPC200132-1G
APOSPC200132-500MG
APOSPC200132-5G
Kalium(3-iodphenyl)trifluoroborat
Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate
Formel:
C₆H₄BIF₃K MW: 309.91 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800739 CAS-Nummer: 1189097-36-6 |