Kalium(4-iodphenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Iodophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium 4-iodophenyltrifluoroborate
PC200131-1G PC200131-500MG PC200131-5G
APOSPC200131-1GEA 141 CHF
APOSPC200131-1G APOSPC200131-500MG APOSPC200131-5G
Kalium(4-iodphenyl)trifluoroborat
Kalium(4-iodphenyl)trifluoroborat
Formel: C₆H₄BF₃IK
MW: 309,91 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800738
CAS-Nummer: 912350-00-6