2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200125-1G PC200125-500MG
APOSPC200125-1GEA 436 CHF
APOSPC200125-1G APOSPC200125-500MG
2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃Cl₂F₂N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22199295
CAS-Nummer: 71690-06-7