4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC200123-500MG
PC200123-1G
APOSPC200123-500MGEA
403
CHF
APOSPC200123-500MG
APOSPC200123-1G
4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formel:
C₆H₅Cl₂F₂N Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23701768 CAS-Nummer: 1193104-11-8 |