2-Trifluoromethyl-quinazolin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(3H)-one
PC200079-1G PC200079-500MG PC200079-5G
APOSPC200079-1GEA 374 CHF
APOSPC200079-1G APOSPC200079-500MG APOSPC200079-5G
2-Trifluoromethyl-quinazolin-4-ol
2-Trifluoromethyl-quinazolin-4-ol
Formel: C₉H₅F₃N₂O
MW: 214,15 g/mol
Melting Pt: 248…251 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01764613
CAS-Nummer: 26059-81-4