Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200071-1G PC200071-500MG PC200071-5G
APOSPC200071-1GEA 323 CHF
APOSPC200071-1G APOSPC200071-500MG APOSPC200071-5G
Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel: C₉H₈F₃NO₄
MW: 251,16 g/mol
Melting Pt: 217…219 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09881353
CAS-Nummer: 103900-77-2