3-Amino-4-fluor-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Fluoro-1H-indazol-3-amine
PC200069-5G
APOSPC200069-5GEA
173
CHF
APOSPC200069-5G
3-Amino-4-fluor-1H-indazol
3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
Formel:
C₇H₆FN₃ MW: 151,14 g/mol Melting Pt: 172…174 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00119934 CAS-Nummer: 404827-78-7 |