2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3'-Nitro-2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-Trifluoro-1-(3-nitrophenyl)ethanone
PC200041-1G PC200041-25G
APOSPC200041-1GEA 74.9 CHF
APOSPC200041-1G APOSPC200041-25G
2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone
2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone
Formel: C₈H₄F₃NO₃
MW: 219,12 g/mol
Melting Pt: 55…57 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00034541
CAS-Nummer: 657-15-8