Methyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200024-1G PC200024-500MG
APOSPC200024-1GEA 374 CHF
APOSPC200024-1G APOSPC200024-500MG
Methyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate
Methyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₇F₃O₃
MW: 244,17 g/mol
Melting Pt: 51…53 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22573541
CAS-Nummer: 1407521-92-9