Methyl 5-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 5-(trifluoromethyl)benzofuran-2-carboxylate
PC200023-100MG PC200023-250MG
APOSPC200023-100MGEA 99.3 CHF
APOSPC200023-100MG APOSPC200023-250MG
Methyl 5-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate 95+%
Methyl-5-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₇F₃O₃
Melting Pt: 97…100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22573538
CAS-Nummer: 1407521-96-3