Methyl-3-fluoro-4-{[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200022-1G
PC200022-500MG
APOSPC200022-1GEA
252
CHF
APOSPC200022-1G
APOSPC200022-500MG
Methyl-3-fluoro-4-{[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}benzoate
Methyl-3-fluoro-4-{[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}benzoate
Formel:
C₁₅H₁₄FNO₃ Melting Pt: 130…131 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22573519 CAS-Nummer: 1407522-00-2 |