Methyl-3-{4-[(2-bromo-5-fluorophenyl)methoxy]phenyl}propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200021-1G
PC200021-500MG
APOSPC200021-1GEA
374
CHF
APOSPC200021-1G
APOSPC200021-500MG
Methyl-3-{4-[(2-bromo-5-fluorophenyl)methoxy]phenyl}propanoate
Methyl-3-{4-[(2-bromo-5-fluorophenyl)methoxy]phenyl}propanoate
Formel:
C₁₇H₁₆BrFO₃ MW: 367.22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22573516 CAS-Nummer: 1407516-40-8 |