Methyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-cyanoacetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200012-1G PC200012-500MG PC200012-5G
APOSPC200012-1GEA 123 CHF
APOSPC200012-1G APOSPC200012-500MG APOSPC200012-5G
Methyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-cyanoacetate
Methyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-cyanoacetate
Formel: C₁₀H₆ClF₃N₂O₂
MW: 278,62 g/mol
Melting Pt: 206…208 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16622814
CAS-Nummer: 658066-43-4