1-Bromo-2-(chloromethyl)-4-fluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-5-fluorobenzylchloride, 2-Bromo-5-fluorobenzyl chloride
PC200007-1G PC200007-500MG PC200007-5G
APOSPC200007-1GEA 201 CHF
APOSPC200007-1G APOSPC200007-500MG APOSPC200007-5G
1-Bromo-2-(chloromethyl)-4-fluorobenzene
1-Bromo-2-(chloromethyl)-4-fluorobenzene
Formel: C₇H₅BrClF
MW: 223,48 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09263441
CAS-Nummer: 857276-61-0