Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Ethyl 2,6-dichloro-5-fluoropyridine-3-carboxylate
PC200006-1G
PC200006-5G
PC200006-10G
APOSPC200006-1GEA
78.4
CHF
APOSPC200006-1G
APOSPC200006-5G
APOSPC200006-10G
Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate 97%
Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate
Formel:
C₈H₆Cl₂FNO₂ MW: 238,05 g/mol Siedepunkt: 95…97 °C/2…3mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09757511 CAS-Nummer: 82671-03-2 |