N-(2-Amino-4-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC200005-1G
PC200005-500MG
APOSPC200005-1GEA
374
CHF
APOSPC200005-1G
APOSPC200005-500MG
N-(2-Amino-4-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
N-(2-Amino-4-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
Formel:
C₉H₁₁FN₂O Melting Pt: 144…145 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22573532 CAS-Nummer: 1407516-46-4 |