Ethyl-N-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]carbamothioyl}carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200004-1G
PC200004-500MG
APOSPC200004-1GEA
133
CHF
APOSPC200004-1G
APOSPC200004-500MG
Ethyl-N-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]carbamothioyl}carbamate
Ethyl-N-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]carbamothioyl}carbamate
Formel:
C₁₀H₉ClF₃N₃O₂S MW: 327,71 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22383949 CAS-Nummer: 1206641-15-7 |