6-(Trifluormethyl)uracil 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(Trifluoromethyl)uracil, 2,4-Dihydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine
PC1992-1G
PC1992-5G
PC1992-25G
APOSPC1992-1GEA
123
CHF
APOSPC1992-1G
APOSPC1992-5G
APOSPC1992-25G
6-(Trifluormethyl)uracil 98%
6-(Trifluormethyl)uracil
Formel:
C₅H₃F₃N₂O₂ MW: 180.09 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01011762 CAS-Nummer: 672-45-7 |