4-Chlor-6-methyl-2-(trifluormethyl)chinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1939G-1G PC1939G-5G
APOSPC1939G-1GEA 151 CHF
APOSPC1939G-1G APOSPC1939G-5G
4-Chlor-6-methyl-2-(trifluormethyl)chinolin 98%
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₇ClF₃N
MW: 245,630 g/mol
Melting Pt: 62…65 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153097
CAS-Nummer: 1701-26-4