3-Chloro-2-methyl-5-trifluoromethylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1939-1G
PC1939-5G
APOSPC1939-1GEA
114
CHF
APOSPC1939-1G
APOSPC1939-5G
3-Chloro-2-methyl-5-trifluoromethylpyridine
3-Chloro-2-methyl-5-trifluoromethylpyridine
Formel:
C₇H₅ClF₃N Siedepunkt: 56…59 °C/15mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00068123 CAS-Nummer: 175277-30-2 |