2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1938-1G
PC1938-5G
PC1938-10G
PC1938-250MG
APOSPC1938-1GEA
29.7
CHF
APOSPC1938-1G
APOSPC1938-5G
APOSPC1938-10G
APOSPC1938-250MG
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₇H₅ClF₃N MW: 195.57 g/mol Siedepunkt: 91…93 °C/69mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052900 CAS-Nummer: 22123-14-4 |