3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
PC1935-25G PC1935-5G PC1935-10G
APOSPC1935-25GEA 97.5 CHF
APOSPC1935-25G APOSPC1935-5G APOSPC1935-10G
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218,17 g/mol
Melting Pt: 84…88 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06823965
CAS-Nummer: 94022-99-8
EINECS: 301-594-7