3-Chlor-2-fluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Chlor-2-fluor-3-methylbenzol
PC1915-100G PC1915-25G PC1915-5G
APOSPC1915-100GEA 314 CHF
APOSPC1915-100G APOSPC1915-25G APOSPC1915-5G
3-Chlor-2-fluortoluol 98%
3-Chlor-2-fluortoluol
Formel: C₇H₆ClF
MW: 144.58
Siedepunkt: 92…94 °C/86mmHg
Dichte: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 48 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042115
CAS-Nummer: 85089-31-2
UN: 1993
ADR: 3 III