2-Chlor-6-fluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1910-100G
PC1910-500G
APOSPC1910-100GEA
27.9
CHF
APOSPC1910-100G
APOSPC1910-500G
2-Chlor-6-fluortoluol 97%
2-Chlor-6-fluortoluol
Formel:
C₇H₆ClF MW: 144.58 g/mol Siedepunkt: 154…156 °C Melting Pt: -27 Dichte: 1.191 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 46 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000570 CAS-Nummer: 443-83-4 EINECS: 207-141-9 UN: 1993 ADR: 3 III |