3-Chlor-4-fluorthiophenol, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Chloro-2-fluoro-5-mercaptobenzene, 3-Chloro-4-fluorobenzenethiol, 3-Chlor-4-fluorobenzenethiol, 3-Chlor-4-fluorobenzene-1-thiol
PC1889M-10G
PC1889M-1G
APOSPC1889M-10GEA
436
CHF
APOSPC1889M-10G
APOSPC1889M-1G
3-Chlor-4-fluorthiophenol, technische Qualität
3-Chlor-4-fluorthiophenol
Formel:
C₆H₄ClFS MW: 162.61 g/mol Siedepunkt: 68…70 °C/2mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052938 CAS-Nummer: 60811-23-6 UN: 2810 ADR: 6.1 III |