3-Chlor-4-fluorphenylisocyanat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-1-fluoro-4-isocyanatobenzene
PC1886-25G PC1886-5G
APOSPC1886-25GEA 372 CHF
APOSPC1886-25G APOSPC1886-5G
3-Chlor-4-fluorphenylisocyanat 98%
3-Chlor-4-fluorphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₃ClFNO
MW: 171,56 g/mol
Siedepunkt: 60…62 °C/2mmHg
Dichte: 1.377 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 88 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00037037
CAS-Nummer: 50529-33-4
UN: 2206
ADR: 6.1,II