5-(Trifluormethyl)-m-anisidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Amino-5-(trifluoromethyl)anisole, 3-Amino-5-methoxybenzotrifluoride, 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline, 5-(Trifluoromethyl)-3-anisidine, 5-(Trifluoromethyl)-3-methoxyaniline
PC1883-1G PC1883-25G PC1883-5G
APOSPC1883-1GEA 26.2 CHF
APOSPC1883-1G APOSPC1883-25G APOSPC1883-5G
5-(Trifluormethyl)-m-anisidin 97%
5-(Trifluormethyl)-m-anisidin
Formel: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15 g/mol
Melting Pt: 50…52 °C
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000393
CAS-Nummer: 349-55-3
EINECS: 206-487-8