2-Chlor-4-fluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1880-100G
PC1880-25G
PC1880-500G
APOSPC1880-100GEA
66.2
CHF
APOSPC1880-100G
APOSPC1880-25G
APOSPC1880-500G
2-Chlor-4-fluorphenol 98%
2-Chlor-4-fluorphenol
Formel:
C₆H₄ClFO MW: 146.55 g/mol Siedepunkt: 171…172 °C Melting Pt: 20…23 °C Dichte: 1.345 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 75 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002168 CAS-Nummer: 1996-41-4 EINECS: 217-876-7 |