4-Nitro-α,α,α-trifluor-o-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC18759-25G
PC18759-5G
PC18759-10G
APOSPC18759-25GEA
64.5
CHF
APOSPC18759-25G
APOSPC18759-5G
APOSPC18759-10G
4-Nitro-α,α,α-trifluor-o-toluylsäure
4-Nitro-α,α,α-trifluor-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₄F₃NO₄ Melting Pt: 135…142 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04039246 CAS-Nummer: 320-37-6 |