1-Chlor-1-fluorethylen
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1865-1KG PC1865-25G PC1865-5G PC1865-100G
APOSPC1865-1KGEA 0 CHF
APOSPC1865-1KG APOSPC1865-25G APOSPC1865-5G APOSPC1865-100G
1-Chlor-1-fluorethylen
1-Chlor-1-fluorethylen
Lieferumfang: A delivery charge of this item to mainland UK will be applied.
Formel: C₂H₂ClF
Siedepunkt: –24 °C
Melting Pt: –169 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2317-91-1
UN: 3161
ADR: 2.1,