α-Brom-3-chlor-2-fluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chloro-2-fluorobenzene
PC1864G-5G PC1864G-100G PC1864G-25G
APOSPC1864G-5GEA 26.2 CHF
APOSPC1864G-5G APOSPC1864G-100G APOSPC1864G-25G
α-Brom-3-chlor-2-fluortoluol 97%
α-Brom-3-chlor-2-fluortoluol
Formel: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Siedepunkt: 125…126 °C/15mmHg
Melting Pt: 36…40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042503
CAS-Nummer: 85070-47-9
UN: 3261
ADR: 8 II