3-Chlor-4-fluorbenzonitril 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Chlor-3-cyan-6-fluorbenzene
PC1863D-25G
PC1863D-100G
APOSPC1863D-25GEA
26.2
CHF
APOSPC1863D-25G
APOSPC1863D-100G
3-Chlor-4-fluorbenzonitril 99%
3-Chlor-4-fluorbenzonitril
Formel:
C₇H₃ClFN MW: 155.56 g/mol Siedepunkt: 135 Melting Pt: 67…69 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015431 CAS-Nummer: 117482-84-5 UN: 3439 ADR: 6.1 III |