2-Chlor-6-fluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1863-10G PC1863-25G
APOSPC1863-10GEA 0 CHF
APOSPC1863-10G APOSPC1863-25G
2-Chlor-6-fluorbenzonitril 98%
2-Chlor-6-fluorbenzonitril
Treatment with nucleophiles e.g alkoxides can selectively displace the fluorine atom: Synth. Commun., 621 (1984)
Formel: C₇H₃ClFN
MW: 155.56 g/mol
Siedepunkt: 104…105 °C/11mmHg
Melting Pt: 55…60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001780
CAS-Nummer: 668-45-1
EINECS: 211-571-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III