3-Chlor-4-fluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1861D-100G PC1861D-10G PC1861D-25G PC1861D-500G
APOSPC1861D-100GEA 83.6 CHF
APOSPC1861D-100G APOSPC1861D-10G APOSPC1861D-25G APOSPC1861D-500G
3-Chlor-4-fluorbenzoesäure 98%
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,56 g/mol
Melting Pt: 133…136 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042477
CAS-Nummer: 403-16-7