6-Chlor-5-fluorbenzimidazol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Chloro-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
PC1860F-1G PC1860F-250MG
APOSPC1860F-1GEA 158 CHF
APOSPC1860F-1G APOSPC1860F-250MG
6-Chlor-5-fluorbenzimidazol 95+%
6-Chloro-5-fluorobenzimidazole
Formel: C₇H₄ClFN₂
MW: 170,56 g/mol
Melting Pt: 148…150 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00156132
CAS-Nummer: 175135-04-3