2',3'-Dichlor-6'-fluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1848-10G PC1848-5G PC1848-1G
APOSPC1848-10GEA 223 CHF
APOSPC1848-10G APOSPC1848-5G APOSPC1848-1G
2',3'-Dichlor-6'-fluoracetophenon 98%
2',3'-Dichlor-6'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₅Cl₂FO
MW: 207,03 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06798121
CAS-Nummer: 870704-16-8