3-Chlor-4-fluorbenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1837B-10G
PC1837B-1G
PC1837B-5G
APOSPC1837B-10GEA
62.7
CHF
APOSPC1837B-10G
APOSPC1837B-1G
APOSPC1837B-5G
3-Chlor-4-fluorbenzamid 97%
3-Chlor-4-fluorbenzamid
Formel:
C₇H₅ClFNO Melting Pt: 145…147 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00153092 CAS-Nummer: 701-43-9 |