2-Brom-5-fluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1825-100G PC1825-500G
APOSPC1825-100GEA 71.5 CHF
APOSPC1825-100G APOSPC1825-500G
2-Brom-5-fluorbenzoesäure 98%
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Melting Pt: 154…157 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142874
CAS-Nummer: 394-28-5