6-(Trifluormethyl)nicotinamid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1818-1G PC1818-25G PC1818-5G
APOSPC1818-1GEA 26.2 CHF
APOSPC1818-1G APOSPC1818-25G APOSPC1818-5G
6-(Trifluormethyl)nicotinamid 99%
6-(Trifluormethyl)nicotinamid
Formel: C₇H₅F₃N₂O
Melting Pt: 185…187 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862646
CAS-Nummer: 386715-35-1