4'-Chlor-2'-fluoracetanilid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: N-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetamide
PC1815-250G PC1815-50G
APOSPC1815-250GEA 291 CHF
APOSPC1815-250G APOSPC1815-50G
4'-Chlor-2'-fluoracetanilid 98%
4'-Chlor-2'-fluoracetanilid
Formel: C₈H₇ClFNO
MW: 187.6 g/mol
Siedepunkt: 332
Melting Pt: 154…156 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042520
CAS-Nummer: 59280-70-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III