3-Fluor-4-methoxybenzylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Fluoro-4-methoxybenzylchloride
PC1802-1G PC1802-25G PC1802-5G
APOSPC1802-1GEA 26.2 CHF
APOSPC1802-1G APOSPC1802-25G APOSPC1802-5G
3-Fluor-4-methoxybenzylchlorid
3-Fluor-4-methoxybenzylchlorid
Formel: C₈H₈ClFO
MW: 174.60 g/mol
Melting Pt: 34…39 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973773
CAS-Nummer: 351-52-0
UN: 3261
ADR: 8 II