3-Benzyloxy-5-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Benzyloxy-5-fluorobenzeneboronic acid
PC1786-1G
PC1786-5G
PC1786-10G
APOSPC1786-1GEA
26.2
CHF
APOSPC1786-1G
APOSPC1786-5G
APOSPC1786-10G
3-Benzyloxy-5-fluorphenylboronsäure 98%
3-Benzyloxy-5-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₂BFO₃ MW: 246,04 g/mol Melting Pt: 156…162 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07363782 CAS-Nummer: 850589-56-9 |