4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC1779-5G
PC1779-1G
PC1779-25G
APOSPC1779-5GEA
29.7
CHF
APOSPC1779-5G
APOSPC1779-1G
APOSPC1779-25G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BF₄O₂ MW: 207,92 g/mol Melting Pt: 170…174 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07363787 CAS-Nummer: 182344-23-6 |