3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenyl)boronic acid, 3-Fluoro-5-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid
PC1778-1G
PC1778-5G
APOSPC1778-1GEA
298
CHF
APOSPC1778-1G
APOSPC1778-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorphenylboronsäure 97%
3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BFO₄ MW: 211,9800 g/mol Melting Pt: 148150 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07363792 CAS-Nummer: 871329-85-0 |