2-Isopropoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
PC1775-1G PC1775-5G
APOSPC1775-1GEA 329 CHF
APOSPC1775-1G APOSPC1775-5G
2-Isopropoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
2-Isopropoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₂BF₃O₃
MW: 248,0100 g/mol
Melting Pt: 66…68 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07363786
CAS-Nummer: 850593-12-3