3-Fluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Fluoro-5-methoxycarbonylphenylboronic Acid, 3-Fluoro-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
PC1774-5G
APOSPC1774-5GEA 179 CHF
APOSPC1774-5G
3-Fluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 96%
3-Fluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BFO₄
MW: 197,96 g/mol
Melting Pt: 138…142 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07363749
CAS-Nummer: 871329-62-3