3-Carboxy-5-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Borono-5-fluorobenzoic acid
PC1770-5G
APOSPC1770-5GEA 152 CHF
APOSPC1770-5G
3-Carboxy-5-fluorphenylboronsäure 98%
3-Carboxy-5-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BFO₄
MW: 183,93 g/mol
Melting Pt: 112…116 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07363791
CAS-Nummer: 871329-84-9