2-Fluorphenylhydrazin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1759-10G PC1759-1G PC1759-5G
APOSPC1759-10GEA 245 CHF
APOSPC1759-10G APOSPC1759-1G APOSPC1759-5G
2-Fluorphenylhydrazin
2-Fluorphenylhydrazin
Formel: C₆H₇FN₂
Siedepunkt: 76…79 °C/3mmHg
Melting Pt: 47 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 2368-80-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III